Puromycin Dihydrochlorid
Lieferant: Roth Carl
Achtung
0240.1 0240.2 0240.3 0240.4
ROTH0240.1EA 28.8 EUR
ROTH0240.1 ROTH0240.2 ROTH0240.3 ROTH0240.4
Puromycin Dihydrochlorid
Puromycin Dihydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012691
CAS-Nummer: 58-58-2
EINECS: 200-387-8