Puromycin Dihydrochlorid
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
A2856.0010
A2856.0100
A2856.0010EA
53.8
EUR
A2856.0010
A2856.0100
Puromycin Dihydrochlorid
Puromycin Dihydrochlorid
Formel:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00012691 CAS-Nummer: 58-58-2 EINECS: 200-387-8 |