2'-Deoxyguanosine monohydrate 99-100%, Pulver, BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
D0901-100MG D0901-1G D0901-250MG
SIALD0901-100MGEA 219 EUR
SIALD0901-100MG SIALD0901-1G SIALD0901-250MG
2'-Deoxyguanosine monohydrate 99-100%, Pulver, BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150760
CAS-Nummer: 312693-72-4
EINECS: 213-505-8