Tobramycin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
T4014-100MG
T4014-500MG
SIALT4014-100MGEA
220
EUR
SIALT4014-100MG
SIALT4014-500MG
Tobramycin, Sigma-Aldrich®
Tobramycin
Formel:
C₁₈H₃₇N₅O₉ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00077885 CAS-Nummer: 32986-56-4 EINECS: 251-322-5 |