Chromotrop 2B ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L11330.14 L11330.22
L11330.14EA 61.2 EUR
L11330.14 L11330.22
Chromotrop 2B ≥97%
Chromotrop 2B
CAS No.: 548-80-1 Molecular Formula: C16H9N3Na2O10S2 Formula Weight: 513.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4109733 Merck Reference: 14,2240 MDL No.: MFCD00003951
Formel: C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂
Molekulargewicht: 513.37 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003951
CAS-Nummer: 548-80-1
EINECS: 208-959-9