Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
46290-10G 46290-50G
46290-10GEA 105 EUR
46290-10G 46290-50G
Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B), Sigma-Aldrich®
Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B)
Formel: C₂₄H₂₁N₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003904
CAS-Nummer: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8bcad8994d0be85b60671e3b670c01fcb343e7&vid=4e8bcad8994d0be85b60671e3b670c01fcb343e7&prid=web&clid=SAPDAM