Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
191630050
191630500
ACRO191630050EA
57.7
EUR
ACRO191630050
ACRO191630500
Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B)
Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B)
Formel:
C₂₄H₂₁N₅ Molekulargewicht: 379.4570 g/mol Schmelzpunkt: 130 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003904 CAS-Nummer: 6368-72-5 EINECS: 228-862-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Bordeaux Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |