Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)diazenyl)-6-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, Amido Black 10B
N3393-100G N3393-25G
SIALN3393-100GEA 245 EUR
SIALN3393-100G SIALN3393-25G
Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1), Sigma-Aldrich®
Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1)
Formel: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004017
CAS-Nummer: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1