Ponceau S
Lieferant: Roth Carl
Achtung
5938.1 5938.2
ROTH5938.1EA 66.5 EUR
ROTH5938.1 ROTH5938.2
Ponceau S
Ponceau S
Formel: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003892
CAS-Nummer: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2