Ponceau S, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
161470250
161471000
161470100
ACRO161470250EA
85.9
EUR
ACRO161470250
ACRO161471000
ACRO161470100
Ponceau S, rein
Ponceau S
Formel:
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003892 CAS-Nummer: 6226-79-5 EINECS: 228-319-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Bordeaux to dark brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥70 % |