2-Naphthylphosphat Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N7375-10G
N7375-1G
N7375-5G
SIALN7375-10GEA
630
EUR
SIALN7375-10G
SIALN7375-1G
SIALN7375-5G
2-Naphthylphosphat Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
2-Naphthylphosphat Mononatriumsalz
Formel:
C₁₀H₈NaO₄P |
MDL Number:
MFCD00065914 CAS-Nummer: 14463-68-4 EINECS: 238-452-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...