Zinn(II)ethanolat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
20896.06 20896.03
20896.06EA 164 EUR
20896.06 20896.03
Zinn(II)ethanolat
Zinn(II)ethanolat
Formel: C₄H₁₀O₂Sn
Schmelzpunkt: ∼ 200 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015653
CAS-Nummer: 14791-99-2