3-(4-Morpholinyl)phenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Morpholinophenol
TL00276DA
TL00276EA
MAYBTL00276DAEA
0
EUR
MAYBTL00276DA
MAYBTL00276EA
3-(4-Morpholinyl)phenol
3-(4-Morpholinyl)phenol
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ |
MDL Number:
MFCD00051675 CAS-Nummer: 27292-49-5 |