2-(4-Morpholinyl)phenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Morpholinophenol
S08696DA S08696EA
MAYBS08696DAEA 0 EUR
MAYBS08696DA MAYBS08696EA
2-(4-Morpholinyl)phenol
2-(4-Morpholinyl)phenol
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00051674
CAS-Nummer: 41536-44-1