MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
M8389-100G M8389-250G M8389-25G M8389-500G
SIALM8389-100GEA 211 EUR
SIALM8389-100G SIALM8389-250G SIALM8389-25G SIALM8389-500G
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₅NO₅S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009629
CAS-Nummer: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6