1-Methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
40477-1KG-F 40477-100G-F
SIAL40477-1KG-FEA 965 EUR
SIAL40477-1KG-F SIAL40477-100G-F
1-Methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazolium chloride
Formel: C₄H₇ClN₂
MDL Number: MFCD06798176
CAS-Nummer: 35487-17-3