2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
63705-10G 63705-50G
SIAL63705-10GEA 162 EUR
SIAL63705-10G SIAL63705-50G
2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna), Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna)
Formel: C₂H₅NaO₃S₂
Molekulargewicht: 164.18 g/mol
MDL Number: MFCD00007535
CAS-Nummer: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9