N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
394882-100ML
394882-10X1ML
394882-25ML
394882-5ML
SIAL394882-100MLEA
1160
EUR
SIAL394882-100ML
SIAL394882-10X1ML
SIAL394882-25ML
SIAL394882-5ML
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA), Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
Formel:
C₉H₁₈F₃NOSi Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009671 CAS-Nummer: 77377-52-7 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,II |