N-Methylbistrifluoracetamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
210070050 210070250
ACRO210070050EA 200 EUR
ACRO210070050 ACRO210070250
N-Methylbistrifluoracetamid 98%
N-Methylbistrifluoracetamid
Formel: C₅H₃F₆NO₂
Siedepunkt: 120…122 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.547 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000412
CAS-Nummer: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
UN-Nummer: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3450 to 1.3470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %