Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20744.0100 8.20744.0500
8.20744.0100EA 81.6 EUR
8.20744.0100 8.20744.0500
Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat)
Formel: C₃H₅KOS₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004931
CAS-Nummer: 140-89-6
EINECS: 205-439-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 209 - 214 °C decomposes
Molar Mass 160.3 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
Hill Formula C3H5KOS2