Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat) 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
410500250 410501000 410505000
ACRO410500250EA 27.3 EUR
ACRO410500250 ACRO410501000 ACRO410505000
Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat) 97+%
Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat)
Formel: C₃H₅KOS₂
Schmelzpunkt: 209…214 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004931
CAS-Nummer: 140-89-6
EINECS: 205-439-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.0 % (On dry substance)