Tris-acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
93337-100G
93337-25G
SIAL93337-100GEA
300
EUR
SIAL93337-100G
SIAL93337-25G
Tris-acetat, Sigma-Aldrich®
Tris-acetat
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00038951 CAS-Nummer: 6850-28-8 EINECS: 229-939-6 |