Tris-acetat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
7125.1 7125.2
ROTH7125.1EA 50.4 EUR
ROTH7125.1 ROTH7125.2
Tris-acetat
Tris-acetat
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038951
CAS-Nummer: 6850-28-8
EINECS: 229-939-6