Methylhydrogenglutarat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methoxy-5-oxopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
M47353-25G M47353-5G
SIALM47353-25GEA 169 EUR
SIALM47353-25G SIALM47353-5G
Methylhydrogenglutarat, Sigma-Aldrich®
Methylhydrogenglutarat
Formel: C₆H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00004409
CAS-Nummer: 1501-27-5
EINECS: 216-116-1