Creatinphosphat Dinatriumsalz Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
27920-1G
27920-5G
SIAL27920-1GEA
63.2
EUR
SIAL27920-1G
SIAL27920-5G
Creatinphosphat Dinatriumsalz Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Creatinphosphat Dinatriumsalz Tetrahydrat
Formel:
C₄H₈N₃Na₂O₅P·4H₂O Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00150192 CAS-Nummer: 71519-72-7 EINECS: 213-074-6 |