N-Methyl-N-octanoyl-D-glucamin (MEGA-8)
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme:
N-Octanoyl-N-methyl-D-glucamine, N-Methyl-N-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl)octanamide, MEGA-8
DG017
DG018
DG017EA
299
EUR
DG017
DG018
N-Methyl-N-octanoyl-D-glucamin (MEGA-8)
N-Methyl-N-octanoyl-D-glucamin (MEGA-8)
Formel:
C₁₅H₃₁NO₆ Molekulargewicht: 321.4 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134152 CAS-Nummer: 85316-98-9 |