1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Naphthylphosphoric Acid Monosodium Salt Monohydrate, Monosodium 1-Naphthyl Phosphate Monohydrate, Sodium 1-Naphthyl Hydrogen Phosphate Monohydrate, Phosphoric Acid 1-Naphthyl Ester Monosodium Salt Monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
N7000-1G N7000-10G N7000-5G
SIALN7000-1GEA 31.2 EUR
SIALN7000-1G SIALN7000-10G SIALN7000-5G
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat
Formel: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00150615
CAS-Nummer: 81012-89-7