(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I3750-100MG I3750-1G I3750-25MG I3750-2G I3750-500MG
SIALI3750-100MGEA 171 EUR
SIALI3750-100MG SIALI3750-1G SIALI3750-25MG SIALI3750-2G SIALI3750-500MG
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₄H₁₇NO₆
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00047169
CAS-Nummer: 487-60-5