Brillantgrün (Malachitgrün G)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Ethyl Green, CI 42040, Basic Green 1, N-(4-((4-(Diethylamino)phenyl)(phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium hydrogen sulphate, Diamond Green, Malachite Green G, Emerald Green, Astradiamant green GX, Solid Green JO, Brilliant Green hydrogen sulphate
0324.1 0324.2
ROTH0324.1EA 0 EUR
ROTH0324.1 ROTH0324.2
Brillantgrün (Malachitgrün G)
Brillantgrün (Malachitgrün G)
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011880
CAS-Nummer: 633-03-4
EINECS: 211-190-1