Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: CI 42590, Ethyl Green, Methyl green zinc chloride double salt, Methyl Green
414380250 414381000
ACRO414380250EA 105 EUR
ACRO414380250 ACRO414381000
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, rein, zertifiziert
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Formel: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Molekulargewicht: 653.24 g/mol
Schmelzpunkt: 233 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151094
CAS-Nummer: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to dark brown-red Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 630 to 635 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.86 to 1.11
Visual transition interval from pH 0.2 (yellow) to pH 1.8 (blue)
BSC Certification Passes