Azur B (Azur I)
Lieferant: Merck
Synonyme:
C.I. 52010, N,N,N′-Trimethylthionin, Azure B, Trimethylthionine chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Methylene Azur B
2.79200.0000
2.79200.0500
2.79200.2500
2.79200.0000EA
0
EUR
2.79200.0000
2.79200.0500
2.79200.2500
Azur B (Azur I)
Azur B (Azur I)
Formel:
C₁₅H₁₆ClN₃S Molekulargewicht: 305.83 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011935 CAS-Nummer: 531-55-5 EINECS: 208-511-2 |