Carbenicillin Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C9231-10G C9231-1G C9231-5G
SIALC9231-10GEA 1340 EUR
SIALC9231-10G SIALC9231-1G SIALC9231-5G
Carbenicillin Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8