Carbenicillin Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C3416-10G C3416-1G C3416-250MG C3416-5G
SIALC3416-10GEA 1000 EUR
SIALC3416-10G SIALC3416-1G SIALC3416-250MG SIALC3416-5G
Carbenicillin Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR