Carbenicillin Dinatriumsalz
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
6344.1
6344.2
ROTH6344.1EA
0
EUR
ROTH6344.1
ROTH6344.2
Carbenicillin Dinatriumsalz
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel:
C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na Molekulargewicht: 422.363 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00077683 CAS-Nummer: 4800-94-6 EINECS: 225-360-8 |