N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid mit 1% tert-Butylchlordimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
375934-5ML
375934-25ML
375934-10ML
375934-10X1ML
SIAL375934-5MLEA
143
EUR
SIAL375934-5ML
SIAL375934-25ML
SIAL375934-10ML
SIAL375934-10X1ML
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid mit 1% tert-Butylchlordimethylsilan, Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid mit 1% tert-Butylchlordimethylsilan
Formel:
C₉H₁₈F₃NOSi |
MDL Number:
MFCD00009671 CAS-Nummer: 77377-52-7 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...