6-(Dimethylamino)purin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
D2629-100MG
D2629-250MG
D2629-500MG
D2629-1G
SIALD2629-100MGEA
45.1
EUR
SIALD2629-100MG
SIALD2629-250MG
SIALD2629-500MG
SIALD2629-1G
6-(Dimethylamino)purin, Sigma-Aldrich®
6-(Dimethylamino)purine
Formel:
C₇H₉N₅ |
MDL Number:
MFCD00005573 CAS-Nummer: 938-55-6 EINECS: 213-344-3 |