Diphenylphosphinsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
230235-10G 230235-50G
SIAL230235-10GEA 71.1 EUR
SIAL230235-10G SIAL230235-50G
Diphenylphosphinsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Diphenylphosphinsäurechlorid
Formel: C₁₂H₁₀ClOP
MDL Number: MFCD00002077
CAS-Nummer: 1499-21-4
EINECS: 216-107-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II