Tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
631493-1G 631493-5G
SIAL631493-1GEA 49.1 EUR
SIAL631493-1G SIAL631493-5G
Tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Formel: C₁₈H₃₄BF₄P
MDL Number: MFCD03840580
CAS-Nummer: 58656-04-5