Tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27428.03 H27428.14
H27428.03EA 42.3 EUR
H27428.03 H27428.14
Tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborat ≥99%
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 58656-04-5 Molecular Formula: C18H34P·BF4 Formula Weight: 368.25 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD03840580
Formel: C₁₈H₃₄BF₄P
Schmelzpunkt: 166…170 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840580
CAS-Nummer: 58656-04-5