TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C4706-10G C4706-2G
SIALC4706-10GEA 703 EUR
SIALC4706-10G SIALC4706-2G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00145469
CAS-Nummer: 51805-45-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II