Acetonyltriphenylphosphoniumchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Oxopropyl)triphenylphosphonium chloride
A14691.14
A14691.22
A14691.36
A14691.14EA
34.7
EUR
A14691.14
A14691.22
A14691.36
Acetonyltriphenylphosphoniumchlorid ≥99%
Acetonyltriphenylphosphoniumchlorid
Purity: 99%
CAS No.: 1235-21-8
Molecular Formula: C21H20ClOP
Formula Weight: 354.82
Melting Point: 244-248°
MDL No.: MFCD00011813
Formel:
C₂₁H₂₀ClOP Schmelzpunkt: 244…248 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011813 CAS-Nummer: 1235-21-8 EINECS: 214-974-1 |