1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H28047.06
H28047.03
H28047.06EA
155
EUR
H28047.06
H28047.03
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilan ≥97%
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilan
Purity: 97%
CAS No.: 6009-50-3
Molecular Formula: C18H26O2Si2
Formula Weight: 330.57
MDL No.: MFCD09266190
Formel:
C₁₈H₂₆O₂Si₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09266190 CAS-Nummer: 6009-50-3 |