(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
33610-250G-F
33610-50G-F
SIAL33610-250G-FEA
163
EUR
SIAL33610-250G-F
SIAL33610-50G-F
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure, Sigma-Aldrich®
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure
Formel:
C₁₈H₁₄O₈ Molekulargewicht: 358.31 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063222 CAS-Nummer: 17026-42-5 EINECS: 241-097-1 |