(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-O-4-Toluoyl-D-Tartaric Acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
302813-100G 302813-25G
SIAL302813-100GEA 370 EUR
SIAL302813-100G SIAL302813-25G
(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure, Sigma-Aldrich®
(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure
Formel: C₂₀H₁₈O₈
Molekulargewicht: 386.36 g/mol
MDL Number: MFCD00008552
CAS-Nummer: 32634-68-7
EINECS: 251-132-2