(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-O-4-Toluoyl-D-Tartaric Acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
L13223.14 L13223.22
L13223.14EA 87.2 EUR
L13223.14 L13223.22
(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure ≥98%
(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure
Purity: 98% CAS No.: 32634-68-7 Molecular Formula: C20H18O8 Formula Weight: 386.36 Melting Point: 169-171° Beilstein Reference: 3225584
Formel: C₂₀H₁₈O₈
Molekulargewicht: 386.36 g/mol
Schmelzpunkt: 169…171 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008552
CAS-Nummer: 32634-68-7
EINECS: 251-132-2