(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
345849-100G
345849-25G
SIAL345849-100GEA
102
EUR
SIAL345849-100G
SIAL345849-25G
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure, Sigma-Aldrich®
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure
Formel:
C₁₈H₁₄O₈ Molekulargewicht: 358.31 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003074 CAS-Nummer: 2743-38-6 EINECS: 220-374-0 |