(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
A16181.14 A16181.22 A16181.36
A16181.14EA 31.1 EUR
A16181.14 A16181.22 A16181.36
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure, wasserfrei 99%
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure
Purity: 99% CAS No.: 2743-38-6 Molecular Formula: C18H14O8 Formula Weight: 358.31 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD00003074
Formel: C₁₈H₁₄O₈
Molekulargewicht: 358.31 g/mol
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003074
CAS-Nummer: 2743-38-6
EINECS: 220-374-0