Alizarinrot S (Natriumsalz)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
0348.1 0348.2
ROTH0348.1EA 26.7 EUR
ROTH0348.1 ROTH0348.2
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8