Alizarinrot S (Natriumsalz), rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
400480250 400481000
ACRO400480250EA 122 EUR
ACRO400480250 ACRO400481000
Alizarinrot S (Natriumsalz), rein, zertifiziert
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 599 nm
Visual transition interval from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
BSC Certification Passes