β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
N6522-250MG N6522-1G N6522-5G
SIALN6522-250MGEA 97.2 EUR
SIALN6522-250MG SIALN6522-1G SIALN6522-5G
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂·H₂O
MDL Number: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4